Learn More
Cytiva HyClone™ Medio líquido VaccineXpress
Código de producto. 17897697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17897697 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 17897697 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH31126.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    100.14€ / 1 litros
    Ahorro 41.86€
    29% Descuento
 Artículo restringido
En stock
HyClone™ El medio de cultivo celular líquido VaccineXpress está diseñado para el crecimiento y mantenimiento de alta densidad de líneas celulares derivadas de riñón (por ejemplo, células Vero) para el desarrollo de vacunas virales. Muy adecuado para su uso en placas de varios pocillos y fabricación a gran escala.
  • El medio VaccineXpress es adecuado para su uso en placas de múltiples pocillos y fabricación a gran escala utilizando microportadores en WAVE Bioreactor o biorreactores Xcellerex.
  • Formulación sin suero y sin componentes derivados de animales.
  • Apoya la adaptación directa o secuencial, el crecimiento celular y la propagación del virus.
  • Diseñado para admitir una densidad celular máxima, infectividad viral y productividad altas.
  • Para uso con múltiples aplicaciones virales (es decir, influenza, rotavirus, RSV , Dengue, Zika).
  • Diseñado para aplicaciones de cultivo celular de pequeña a gran escala con el uso de microportadores.
  • Disponible en formulaciones líquidas y en polvo.
  • HyClone El medio VaccineXpress ha sido calificado para cultivar células Vero dependientes de adhesión con microportadores para producir vacunas virales.
  • La falta de suero y componentes derivados de animales en el medio reduce la variabilidad y mejora la escalabilidad y la facilidad de purificación de proteínas recombinantes y virus en aplicaciones de bioprocesos.
  • VaccineXpress está formulado sin L‐glutamina para prolongar la vida útil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Origen animal, Sin suero, Sin componentes
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de cultivo celular
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method 0.2 μm Filtrado estéril
Con aditivos Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin poloxámero 199, Sin rojo fenol
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para aplicaciones de cultivo celular de pequeña a gran escala con el uso de microportadores.
Cantidad 1 L
Contenido y almacenamiento Tienda a las 2° a 8 °C, protegido de la luz.