Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero estadounidense HyClone™
Código de producto. 12849447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12849447 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 12849447 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30073.03IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una alternativa rentable al suero fetal bovino (SFB). El suero bovino de ternero de EE.UU. Cytiva HyClone™ es un suero definido, irradiado e inactivado por calor de origen estadounidense que se filtra a través de tres filtros secuenciales de tamaño
HyClone El suero bovino de ternera, de origen estadounidense, se obtiene mediante venopunción de terneros alimentados con fórmula, que producen niveles excepcionalmente altos de transferrina. Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
  • Procedente de USA con trazabilidad completa hasta la fuente original
  • Alternativa rentable al SFB
  • Edad del animal en el momento de la extracción de aproximadamente 16-24 semanas
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Pruebas funcionales de virus, de acuerdo con 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, cloruro de calcio, fósforo inorgánico, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Color Amber
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C.
Descripción Inactivado por calor; 500 mL
Especie Bovino
Age De 16 a 24 semanas
País de origen Estados Unidos
Formulario Frozen
Formato Bottle
Tipo de producto Suero bovino de ternero
Cantidad 500 ml
Serum Treatment Heat-inact, Gamma-irr
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Probado para Lengua azul Adenovirus bovino Parvovirus bovino Bovino RSV Agentes citopatógenos del virus de la diarrea viral bovina (VDVB) Agentes hemadsorbentes Virus de la rabia Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 EU/mL
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dL
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Sí
Gamma-irradiated Yes