Learn More
Cytiva Proteasa tripsina HyClone™
Código de producto. 10608924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Formulación:
0,5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA
2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA
2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 1 g/L de EDTA
25,0 g de tripsina porcina (1:250/L) en HBSS
Sin aditivos:
Sin calcio, Sin magnesio
Sin calcio, Sin magnesio, Sin EDTA, Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
500 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulación Sin aditivos Tamaño de la unidad
10608924 100 mL 2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 1 g/L de EDTA Sin calcio, Sin magnesio 100 ml
10217723 100 mL 25,0 g de tripsina porcina (1:250/L) en HBSS Sin calcio, Sin magnesio, Sin EDTA, Sin rojo fenol 100 ml
10011472 100 mL 0,5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA Sin calcio, Sin magnesio 100 ML
10366662 100 mL 2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA Sin calcio, Sin magnesio 100 ML
10693313 500 mL 2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA Sin calcio, Sin magnesio 500 ml
11581861 500 mL 0,5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA Sin calcio, Sin magnesio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10608924 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SV30031.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Derivada de páncreas porcino. La proteasa tripsina HyClone™ se utiliza para desprender células adherentes de la superficie o el sustrato al que se han fijado.
  • Derivada de páncreas porcino
  • Sometida a radiación gamma antes de la hidratación y el relleno
  • Formulada sin calcio ni magnesio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar congelado
Concentración 0,25 % (1X)
Formulario Líquido
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Tripsina porcina, Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS), EDTA
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio
Formulación 2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 1 g/L de EDTA
Cantidad 100 mL
Fuente Páncreas porcino