Learn More
Cytiva Proteasa tripsina HyClone™
Código de producto. 10217723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Formulación:
0,5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA
2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA
2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 1 g/L de EDTA
25,0 g de tripsina porcina (1:250/L) en HBSS
Sin aditivos:
Sin calcio, Sin magnesio
Sin calcio, Sin magnesio, Sin EDTA, Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
500 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulación Sin aditivos Tamaño de la unidad
10217723 100 mL 25,0 g de tripsina porcina (1:250/L) en HBSS Sin calcio, Sin magnesio, Sin EDTA, Sin rojo fenol 100 ml
10608924 100 mL 2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 1 g/L de EDTA Sin calcio, Sin magnesio 100 ml
10011472 100 mL 0,5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA Sin calcio, Sin magnesio 100 ML
10366662 100 mL 2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA Sin calcio, Sin magnesio 100 ML
10693313 500 mL 2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA Sin calcio, Sin magnesio 500 ml
11581861 500 mL 0,5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA Sin calcio, Sin magnesio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10217723 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SV30037.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.45€
    25.41€ / 100 ml
    Ahorro en la oferta
    -18.46% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Derivada de páncreas porcino. La proteasa tripsina HyClone™ se utiliza para desprender células adherentes de la superficie o el sustrato al que se han fijado.
  • Derivada de páncreas porcino
  • Sometida a radiación gamma antes de la hidratación y el relleno
  • Formulada sin calcio ni magnesio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar congelado
Concentración 2,5 % (10X)
Formulario Líquido
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Tripsina porcina, Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS)
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio, Sin EDTA, Sin rojo fenol
Formulación 25,0 g de tripsina porcina (1:250/L) en HBSS
Cantidad 100 mL
Fuente Páncreas porcino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trypsin 2.5%(10X) Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin