Learn More
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin
Código de producto. 16665765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
3000 ml
3000 mL
Sustancias contaminantes:
Irradiada
Sin irradiación
Tamaño de la unidad:
1 litro
3 litros
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
16665765 3000 ml Sin irradiación 3 litros
16635765 1000 mL Irradiada 1 litro
16655765 3000 mL Irradiada 3 litros
16625765 500 mL Sin irradiación 500 ml
16645765 1000 mL Sin irradiación 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16665765 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30528.05NI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Conformidad comprobada con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA); la edad media en el momento de la extracción es de 6 a 8 años.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Age De 6 a 8 años
País de origen Nueva Zelanda
Tipo de producto Suero bovino adulto
Cantidad 3000 ml
Sterilization Method Triple filtrado
Sustancias contaminantes Sin irradiación
Línea de productos HyClone
Métodos de prueba Probado conforme a protocolos de la Farmacopea Europea