Learn More
Cytiva Suero bovino fetal estándar HyClone™ (origen estadounidense)
Código de producto. 16261102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16261102 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 16261102 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30088.03IH2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    666.29€
    614.00€ / 500 ml
    Ahorro 52.29€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Mejora el crecimiento del cultivo celular en aplicaciones de investigación, una alternativa económica al suero fetal bovino caracterizado y definido
  • Producido utilizando la tecnología «True Pool» para la uniformidad y la homogeneidad entre frascos
  • Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
  • Obtenido en EE.UU. con trazabilidad completa de nuevo al origen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC e IgG
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Almacenar a -10 °C o menos.
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Grado Estándar
Sustancias contaminantes Irradiado, inactivado por calor
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV , BVDV, agentes citopatógenos, agentes hemadsorbentes, virus de la rabia y reovirus
Volumen (métrico) 500 ml
Inactivado por calor Sí
Línea de productos HyClone
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)