Learn More
Cytiva Medio RPMI 1640 HyClone™, polvo
Descripción
- Formulaciones de medios clásicos de alta calidad en un cómodo envase
- Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
- Los rigurosos procesos de fabricació
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | RPMI 1640, con L-glutamina |
| Esterilidad | No estéril |
| Con aditivos | Glutamina |
| Sin aditivos | Sin bicarbonato sódico |
| Cantidad | 2 de 5 L |
| Certificaciones/conformidad | cGMP e ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad |