Learn More
Cytiva Suero fetal bovino para investigación HyClone™, de origen sudamericano
Código de producto. 17192345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5800 mL
Sustancias contaminantes:
Irradiado
Tamaño de la unidad:
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
17192345 500 mL Irradiado 500 ml
12360273 5800 mL Irradiado 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17192345 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SV30160.03IR3045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.50€
    305.00€ / 500 ml
    Ahorro 48.50€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Contribuir al crecimiento del cultivo celular con la calidad de origen sudamericano.El suero fetal bovino para investigación HyClone™, de origen sudamericano, es un suero irradiado que cumple con las normativas de la UE para proporcionar una solución rentable para aplicaciones de investigación para clientes europeos.
El suero fetal bovino (FBS) de investigación, de origen sudamericano, se obtiene normalmente de Brasil y Uruguay y cumple con las normas de la UE para la fabricación estricta y los procedimientos de control de calidad para garantizar un suero uniforme y de alta calidad.El suero está disponible para clientes en Europa, Asia y África.
  • Obtenido en países sudamericanos aprobados por la UE con trazabilidad completa a la fuente original
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Producido utilizando la tecnología «True Pool» para la uniformidad y la homogeneidad entre frascos
  • Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
  • Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normativas de la UE
Color Marrón
Contenido y almacenamiento Almacenar a -10 °C o menos; conservar refrigerado una vez descongelado hasta 6 semanas
País de origen Sudamérica
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Irradiada
Fuente América del Sur (normalmente Brasil, Uruguay)
Grado Calidad para investigación
Sustancias contaminantes Irradiado
Probado para Pruebas funcionales de virus, de acuerdo con 9 CFR 113.53
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento de cultivo celular