Learn More
Cytiva Suero fetal bovino para investigación HyClone™, de origen sudamericano
Código de producto. 12330273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12330273 100 mL 100 ml
12336913 50 mL 50 ml
16635805 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12330273 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SV30160.02HI
Los estrictos procedimientos de fabricación y control de calidad garantizan que la calidad sea adecuada para aplicaciones de investigación.
  • Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
  • Trazabilidad completa compatible con buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
  • Exhaustivas pruebas de calidad, rendimiento y analíticas
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
  • Envasado de forma aséptica en una sala blanca de clase 100
  • Agrupado después de la filtración y antes del envase final
  • Se prueba cada lote de suero para garantizar la calidad y la esterilidad
  • Pruebas por lotes disponibles previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con la normativa de la UE (Directiva 92/118/CEE).
País de origen Sudamérica
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Grado Calidad para investigación
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Volumen (métrico) 100 ml
Para utilizar con (aplicación) Investigación
Inactivado por calor Sí
Línea de productos HyClone
Condiciones de envío Congelado