Learn More
Cytiva HyClone™ Porcine Serum, New Zealand Origin
Código de producto. 10136173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10136173 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 10136173 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SV30016.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sourced from New Zealand and filtered in the United States through multiple, 200 nm pore size-rated filters. Serum is gamma irradiated at 25 to 40 kGy after filtration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Age >6 months
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Líquido
Tipo de producto Porcine Serum
Cantidad 1000 mL
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 200 nm
Sustancias contaminantes Irradiated (25 to 40 kGy)
Concentración de endotoxinas ≤ 100 EU/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤ 50 mg/dl
Línea de productos HyClone