Learn More
Cytiva HyClone™ Porcine Serum, New Zealand Origin
Código de producto. 15154732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15154732 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 15154732 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30908.04HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Enhances Cell Culture Growth
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
País de origen Nueva Zelanda
Tipo de producto Porcine Serum
Cantidad 1000 mL
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 200 nm
Sustancias contaminantes Irradiated, Heat Inactivated
Concentración de endotoxinas ≤ 100 EU/ml
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤ 50 mg/dl
Línea de productos HyClone