Learn More
Cytiva Solución salina tamponada con fosfatos (PBS) HyClone™
Código de producto. 10572193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Concentración:
1 X
10 X
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
10572193 1000 mL 1 X 1000 ml
10462372 500 mL 1 X 500 ML
10793004 6 x 1000 mL 1 X 6 PCS
10294922 500 mL 10 X 500 ml
10356662 1000 mL 10 X 1000 ML
10126473 6 x 500 mL 1 X paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10572193 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30256.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.05€
    34.00€ / 1000 ml
    Ahorro 7.05€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tampón para crecimiento de cultivos celulares con PBS
  • Solución de CC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas cGMP e ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento 15° hasta 30 °C
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina tamponada con fosfatos (PBS)
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Nivel de endotoxinas = 1,0 EU/ml
pH Desde 7,0 hasta 7,2
Cantidad 1000 mL