Learn More
Cytiva Solución salina tamponada con fosfatos (PBS) HyClone™
Descripción
- Solución de CC
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas cGMP e ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | 15° hasta 30 °C |
| Concentración | 10 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Solución salina tamponada con fosfatos (PBS) |
| Sterilization Method | 0.1 μm Filtrado estéril |
| Sin aditivos | Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol |
| Nivel de endotoxinas | = 1,0 EU/ml |
| pH | Desde 7,0 hasta 7,2 |
| Cantidad | 1000 mL |