Learn More
Cytiva Solución salina tamponada con fosfatos (PBS) HyClone™
Código de producto. 10294922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Concentración:
1 X
10 X
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Concentración Tamaño de la unidad
10294922 500 mL 10 X 500 ml
10572193 1000 mL 1 X 1000 ml
10462372 500 mL 1 X 500 ML
10793004 6 x 1000 mL 1 X 6 PCS
10356662 1000 mL 10 X 1000 ML
10126473 6 x 500 mL 1 X paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10294922 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30258.01
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Tampón para crecimiento de cultivos celulares con PBS
  • Solución de CC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas cGMP e ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento 15° hasta 30 °C
Concentración 10 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina tamponada con fosfatos (PBS)
Esterilidad Sterile
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Nivel de endotoxinas = 1,0 EU/ml
pH Desde 7,0 hasta 7,2
Cantidad 500 mL