Learn More
Cytiva Penicilina-estreptomicina HyClone™, solución 100x
Código de producto. 11556461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11556461 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 11556461 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SV30010
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para controlar/destruir microorganismos destructivos como bacterias
  • Compuesto bacteriostático de amplio espectro que actúa contra microorganismos gramnegativos y grampositivos
  • Se utiliza como antibacteriano o antimicrobiano
  • La concentración de trabajo habitual de la penicilina es de 100 U/ml; para estreptomicina: 100 μg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De -10 °C a -20 °C
Descripción Penicilina: 10.000 U/ml; estreptomicina: 10,000 μg/ml en NaCl al 0,85 %
Espectro de antibióticos Espectro amplio, bacterias gramnegativas y grampositivas
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Antibiótico
Esterilidad Sterile
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos None
Sin aditivos None
Cantidad 100 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HyClone Penicillin-Streptomycin Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate