Learn More
Cytiva™ HyClone™ Medio de expresión máxima
Beschreibung
Este medio favorece un alto crecimiento celular, una alta eficiencia de transfección y una robusta producción viral para una variedad de serotipos de AAV expresados en líneas celulares de riñón embrionario humano (HEK). HyClone™ El medio de expresión máxima está libre de componentes derivados de animales (ADCF ), medio de cultivo celular libre de hidrolizados y respetuoso con las normativas. La versatilidad de este medio permite una alta eficiencia de transfección, un crecimiento celular constante, una alta densidad de células viables y altos títulos virales en muchas líneas celulares HEK 293 y serotipos de AAV.
HyClone™ El medio de expresión máxima favorece una transición fluida del crecimiento a la producción de AAV utilizando líneas celulares y procesos estándar. HyClone™ El medio de expresión máxima está disponible en formatos líquido y en polvo en envases fáciles de usar.
- El medio listo para usar contiene L-glutamina estable y poloxámero 188
- Diseñado para un alto rendimiento celular y una producción robusta de virus
- Permite adaptación directa
- Diseñado para aplicaciones de producción y transfección desde pequeña hasta gran escala
- Compatible con una variedad de reactivos de transfección basados en PEI y lípidos
Spezifikation
Spezifikation
| Línea de células | HEK |
| Tipo de célula | Riñón embrionario |
| Clasificación | Producción vírica |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios de cultivos celulares |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | 0.2 μm Filtrado estéril |
| Con aditivos | Glutamina, Poloxámero 188 |
| Sin aditivos | Ninguno |
| Volumen reconstituido | 1 L |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.