Learn More
Cytiva Aminoácidos no esenciales HyClone™ (NEAA) Solución 100X
Código de producto. 11591861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11591861 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 11591861 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30238.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
El cultivo celular es ideal para la suplementación de medios sin suero ni proteínas. Los aminoácidos no esenciales (NEAA) Cytiva HyClone™ Solución 100x potencian el crecimiento de células que tienen altas demandas de energía y sintetizan grandes can
Componentes:
  • L-alanina: 890 mg/l.
  • L-asparagina-H20: 1500 mg/l
  • Ácido L-aspártico: 1330 mg/l.
  • Ácido L-glutámico: 1470 mg/l.
  • Glicina: 750 mg/l.
  • L-prolina: 1150 mg/l.
  • L-serina: 1050 mg/l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad cGMP
Contenido y almacenamiento 2–8 °C
Descripción Solución NEAA, 100X
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Suplementación de medios libres de suero y proteínas
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • MEM Non-Essential Amino Acids Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico..
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid