Learn More
Cytiva Suero de ternera recién nacida HyClone™ (EE. UU.)
Código de producto. 16605755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
1000 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
1000 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
16605755 1000 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 1 litro
11571851 100 mL Ninguno 100 ML
11556551 1000 mL Ninguno 1000 ml
11581851 500 ml Ninguno 500 ml
16291102 500 ml Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16605755 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30118.04IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Aumente el crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero recién nacido HyClone™ de origen estadounidense.
  • Filtrado a través de filtros secuenciales de 100 nm y obtenido de animales que normalmente tienen menos de 10 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suero de ternero recién nacido (EE. UU.)
Cantidad 1000 mL
Sustancias contaminantes Irradiado, de 25 a 40 dosis
Inactivado por calor No