Learn More
Cytiva Suero de ternera recién nacida HyClone™ (EE. UU.)
Código de producto. 11571851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
1000 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
1000 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
11571851 100 mL Ninguno 100 ML
11556551 1000 mL Ninguno 1000 ml
11581851 500 ml Ninguno 500 ml
16291102 500 ml Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
16605755 1000 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11571851 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30118.02
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Aumente el crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero recién nacido HyClone™ de origen estadounidense.
  • Filtrado a través de filtros secuenciales de 100 nm y obtenido de animales que normalmente tienen menos de 10 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein
Certificaciones/conformidad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities
Color Amber
Contenido y almacenamiento Store at or Below -10°C
Descripción Suero de ternero recién nacido (EE. UU.)
Especie Bovine
Age <10 Days
País de origen United States
Formato Bottle
Tipo de producto Newborn Calf Bovine Serum
Cantidad 100 mL
Serum Treatment None
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Ninguno
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Volumen (métrico) 100 mL
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤30 mg/dL
Línea de productos HyClone
Condiciones de envío Frozen