Learn More
Cytiva Suero bovino de recién nacido HyClone™, de origen neozelandés
Description
- Cuidadosamente recogido, procesado y filtrado en Nueva Zelanda para garantizar la seguridad frente a las enfermedades de la especie bovina
Specifications
Specifications
| Age | < 10 días |
| País de origen | Nueva Zelanda |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero recién nacido |
| Cantidad | 1000 mL |
| Sterilization Method | Triple filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm |
| Sustancias contaminantes | Sin irradiación |
| Concentración de endotoxinas | ≤25 UE/ml |
| Concentración de hemoglobina | ≤ 25 mg/dl |
| Línea de productos | HyClone |
| Métodos de prueba | Pruebas de conformidad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) |