Learn More
Cytiva Suero bovino de recién nacido HyClone™, de origen neozelandés
Código de producto. 16675775
Cambiar vista
Click to view available options
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Ninguno
Sin irradiación
Tamaño de la unidad:
1 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sustancias contaminantes unitSize
16675775 Inactivado por calor 1 litro
16685775 Sin irradiación 1 litro
16665775 Ninguno 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16675775 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30560.02HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
  • Cuidadosamente recogido, procesado y filtrado en Nueva Zelanda para garantizar la seguridad frente a las enfermedades de la especie bovina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Age < 10 días
País de origen Nueva Zelanda
Tipo de producto Suero bovino de ternero recién nacido
Cantidad 1000 mL
Sterilization Method Triple filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Concentración de endotoxinas ≤25 UE/ml
Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
Línea de productos HyClone
Métodos de prueba Pruebas de conformidad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)