Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero recién nacido HyClone™, de origen estadounidense
Código de producto. 12654237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12654237 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12654237 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30118.04IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aumenta el crecimiento del cultivo celular y se obtiene de animales que suelen tener menos de 10 días.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Age < 10 días
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero bovino de ternero
Cantidad 1000 mL
Sustancias contaminantes Irradiada
Para utilizar con (aplicación) Aumento del crecimiento del cultivo celular
Línea de productos HyClone