Learn More
Cytiva Suero de ternero recién nacido HyClone™, origen neozelandés
Código de producto. 16251112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Irradiado, de 30 a 45 dosis
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
16251112 1000 mL Irradiado, de 30 a 45 dosis 1000 ml
16201112 500 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
12624237 1000 mL Inactivado por calor 1000 ml
16221112 500 mL Irradiado, de 30 a 45 dosis 500 ml
16231112 1000 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 1000 ml
12802956 500 mL Irradiado 500 ml
12339962 500 mL Inactivado por calor 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16251112 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30401.02IR3045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    139.74€ / 1000 ml
    Ahorro 70.26€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF).
  • Cuidadosamente recogido, procesado y filtrado en Nueva Zelanda
  • Seguridad garantizada frente a las enfermedades de la especie bovina
  • Se siguen los mismos estándares en el procesamiento del suero de ternero que en el del suero fetal bovino (SFB) para ofrecer la más alta calidad y trazabilidad
  • El suero de ternero recién nacido HyClone de origen neozelandés se filtra a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm).
  • Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Otros ensayos Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC, saturación de hierro porcentual, glucosa, IgG
    Certificaciones/conformidad Reglamentos del USDA
    Color Amber
    Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
    Especie Bovine
    Age Newborn (20 days or less)
    País de origen New Zealand
    Formato Bottle
    Tipo de producto Newborn Calf Bovine Serum
    Cantidad 1000 mL
    Serum Treatment Gamma-irradiated
    Esterilidad Estéril
    Sterilization Method 0.1 μfiltración m
    Sustancias contaminantes Irradiado, de 30 a 45 dosis
    Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV , BVDV, Agentes citopatógenos, Agentes hemadsorbentes, Virus de la rabia, Reovirus, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
    Volumen (métrico) 1000 mL
    Concentración de endotoxinas ≤25 UE/ml
    Inactivado por calor No
    Concentración de hemoglobina ≤30 mg/dL
    Línea de productos HyClone
    Micoplasma detectado Sí
    Condiciones de envío Frozen
    Pruebas de seguridad del USDA incluidas Sí
    Gamma-irradiated Yes