Learn More
Cytiva Suero de ternero recién nacido HyClone™, origen neozelandés
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC, saturación de hierro porcentual, glucosa, IgG |
| Certificaciones/conformidad | Reglamentos del USDA |
| Color | Amber |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| Especie | Bovine |
| Age | Newborn (20 days or less) |
| País de origen | New Zealand |
| Formato | Bottle |
| Tipo de producto | Newborn Calf Bovine Serum |
| Cantidad | 500 mL |
| Mostrar más |