Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero recién nacido HyClone™, inactivado por calor
Descripción
- Producido empleando cuidadosos procedimientos de recogida y procesamiento, incluida la punción venosa, para ofrecer un producto de la más alta calidad disponible
- Garantiza excelentes resultados de cultivo sin miedo a la contaminación.
- HyClone™ mantiene un control total de todo el proceso de recogida y producción para ofrecer una trazabilidad del 100 %.
- El suero bovino de ternero recién nacido se somete a los mismos procedimientos cuidadosos de recogida y procesamiento (incluida la punción venosa) utilizados para otros productos de suero bovino.
- Obtenido en los EE. UU. con trazabilidad completa de nuevo al origen
- La edad del animal en el momento de la extracción es inferior a 10 días.
- Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
- Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein |
| Certificaciones/conformidad | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities |
| Color | Amber |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -10 °C o menos. |
| Especie | Bovine |
| Age | <10 días |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Bottle |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero recién nacido, Sera, Calf Bovine Serum, Serum |
| Mostrar más |