Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero recién nacido HyClone™
Descripción
- Suplemente el crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero recién nacido Cytiva HyClone de origen neozelandés, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (SFB).
- Obtenido de animales que normalmente tienen menos de 10 días de edad
- Traceable
- Cumple con las regulaciones de USDA
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amber |
| Contenido y almacenamiento | a -10 °C o inferior; una vez descongelado, almacenar a entre 2 °C y 8 °C |
| Especie | Bovine |
| Age | <10 Days |
| País de origen | Nueva Zelanda |
| Formato | Bottle |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero recién nacido |
| Cantidad | De 30 a 45 dosis |
| Serum Treatment | Heat-inact, Gamma-irr |
| Esterilidad | Sterile-filtered |
| Mostrar más |