Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero recién nacido HyClone™
Código de producto. 17682075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
De 30 a 45 dosis
de 25 a 40 dosis
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17682075 de 25 a 40 dosis 1 litro
17692075 De 30 a 45 dosis 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17682075 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30401.02IH2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Suplemente el crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero recién nacido Cytiva HyClone de origen neozelandés, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (SFB).
  • Suplemente el crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero recién nacido Cytiva HyClone de origen neozelandés, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (SFB).
    • Obtenido de animales que normalmente tienen menos de 10 días de edad
    • Traceable
    • Cumple con las regulaciones de USDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento a -10 °C o inferior; una vez descongelado, almacenar a entre 2 °C y 8 °C
País de origen Nueva Zelanda
Tipo de producto Suero bovino de ternero recién nacido
Cantidad de 25 a 40 dosis
Volumen (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Mejora el crecimiento de las células