Learn More
Cytiva Suero porcino HyClone™ (Nueva Zelanda)
Código de producto. 17236916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
1 l (muestras de control de calidad)
Sustancias contaminantes:
Irradiada
Sin irradiación
Tamaño de la unidad:
1 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
17236916 1 l (muestras de control de calidad) Irradiada 1 litro
16695785 1 L Sin irradiación 1 litro
16685785 1 L Irradiada 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17236916 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30908.04SAM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se utiliza para mejorar el rendimiento del cultivo celular; una alternativa rentable al suero fetal bovino (FBS)
El suero porcino de Cytiva proviene de Nueva Zelanda, se filtra en EE. UU. a través de varios filtros con clasificación de tamaño de poro de 200 nm y se somete a radiación gamma de 25 a 40 kGy después de la filtración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero porcino
Cantidad 1 l (muestras de control de calidad)
Sterilization Method Triple filtrado a través de filtros con un tamaño de poro de 200 nm
Sustancias contaminantes Irradiada
Concentración de endotoxinas ≤ 100 EU/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤ 50 mg/dl
Línea de productos HyClone