Learn More
Cytiva Suero bovino de recién nacido de Nueva Zelanda HyClone™
Código de producto. 12614237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12614237 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12614237 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30401.02IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una alternativa de alta calidad al SFB En la producción de este suero se utilizan los mismos procedimientos de extracción y procesamiento, incluida la punción venosa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG
Certificaciones/conformidad Reglamentos del USDA
Contenido y almacenamiento < – 1 °C
Tipo de producto Suero bovino de recién nacido de Nueva Zelanda
Cantidad 1000 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Esterilizado con filtro: 0,1 μm
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Probado para Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus
Concentración de endotoxinas ≤25 EU/ml
Inactivado por calor Sí
Micoplasma detectado Sí
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Sí