Learn More
Cytiva Medio esencial mínimo HyClone™
Código de producto. 10346952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
500 mL
1000 ml
6 x 500 mL
6 x 1000 ml
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos
Glutamina, Solución salina equilibrada de Earle (EBSS)
Rojo de fenol
Solución salina equilibrada de Earle (EBSS)
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Tamaño de la unidad
10346952 500 mL Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos 500 ml
10520473 1000 ml Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos 1000 ml
11501811 1000 ml Glutamina, Solución salina equilibrada de Earle (EBSS) 1000 ml
11551871 1000 ml Solución salina equilibrada de Earle (EBSS) 1000 ml
10257973 6 x 1000 ml Glutamina, Solución salina equilibrada de Earle (EBSS) paquete de 6
10543744 6 x 500 mL Glutamina, Solución salina equilibrada de Earle (EBSS) paquete de 6
10454275 6 x 1000 ml Solución salina equilibrada de Earle (EBSS) paquete de 6
10217993 6 x 500 mL Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos paquete de 6
12360033 500 mL Glutamina 500 ml
12380013 500 mL Rojo de fenol 500 ml
11591801 500 mL Glutamina, Solución salina equilibrada de Earle (EBSS) 500 ML
10034723 6 x 500 mL Solución salina equilibrada de Earle (EBSS) 6 PCS
11541871 500 mL Solución salina equilibrada de Earle (EBSS) 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10346952 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30265.01
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con el medio esencial mínimo (MEM) HyClone™ suplementado con sales equilibradas de Earle (MEM/EBSS), fabricado de conformidad con las directrices ISO 9001:2000 y las buenas prácticas de fabricación (cGMP) actuales para productos sanitarios.
  • Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
  • Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
  • Fabricado median
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación None
Formulario Líquido
Tipo de producto Modificación alfa MEM con L-glutamina, ribo- y desoxirribonucleósidos
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos
Sin aditivos Ninguno
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad cGMP, ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción Modificación alfa MEM con L-glutamina, con ribo y desoxirribonucleósidos