Learn More
Cytiva Medio esencial mínimo de Earle (MEM/EBSS) HyClone™, polvo
Código de producto. 11978075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
2 de 5 L
50 l
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, Aminoácidos no esenciales (ANE)
Sin aditivos:
Ninguno
Sin alfa;-tioglicerol
Sin bicarbonato sódico
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos Tamaño de la unidad
11978075 2 de 5 L Glutamina, Aminoácidos no esenciales (ANE) Ninguno paquete de 2
11511791 10 L Glutamina Sin alfa;-tioglicerol 10 litros
10106543 50 l Glutamina, Aminoácidos no esenciales (ANE) Sin bicarbonato sódico 50 litros
11551821 10 L Glutamina, Aminoácidos no esenciales (ANE) Sin bicarbonato sódico 10 litros
10094503 50 l Glutamina, Aminoácidos no esenciales (ANE) Ninguno 50 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11978075 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30050.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con el medio esencial mínimo HyClone™ en polvo con (MEM/EBSS) de Earle, fabricado según los procesos certificados por la ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto MEM/EBSS con L-glutamina, aminoácidos no esenciales (NEAA)
Sterilization Method No estériles
Con aditivos Glutamina, Aminoácidos no esenciales (ANE)
Sin aditivos Ninguno
Cantidad 2 de 5 L
Certificaciones/conformidad cGMP e ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad
Descripción MEM/EBSS con L-glutamina, aminoácidos no esenciales