Learn More
Cytiva Medio HyClone™ 199
Código de producto. 10116473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10116473 6 x 500 mL paquete de 6
10238103 500 mL 500 ml
10336952 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10116473 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30253.FS
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 199 con solución salina equilibrada de Earle (EBSS), L-glutamina
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, Solución salina equilibrada de Earle (EBSS)
Cantidad 6 x 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz