Learn More
Cytiva Medios 5A de McCoy HyClone™
Código de producto. 10106323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina, Bicarbonato sódico, Rojo de fenol
Glutamine, Bicarbonato sódico
Tamaño de la unidad:
1000 ML
500 ML
500 ml
6 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Tamaño de la unidad
10106323 6 x 500 mL Glutamina, Bicarbonato sódico, Rojo de fenol 6 PCS
11511861 1000 mL Glutamine, Bicarbonato sódico 1000 ML
11501861 500 mL Glutamina, Bicarbonato sódico, Rojo de fenol 500 ML
10358633 500 mL Glutamine, Bicarbonato sódico 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10106323 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30200.FS
 Artículo restringido
En stock
Complemente el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con los medios 5A McCoy HyClone™, fabricados mediante procesos certificados según la norma ISO 9001.
  • Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
  • Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
  • Fabricado median
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 5A McCoy con L-glutamina, bicarbonato sódico
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, Bicarbonato sódico, Rojo de fenol
Cantidad 6 x 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción 5A McCoy con L-glutamina y rojo fenol