Learn More
Cytiva Medio de Dulbecco modificado de Iscove (IMDM) HyClone™
Descripción
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de brioproducción con el medio modificado de Iscove (IMDM) HyClone™, fabricado según los procesos certificados por la ISO 9001:2000.
- Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
- Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
- Fabricado median
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | IMDM con HEPES; sin L-glutamina |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | 0.1 μm Filtrado estéril |
| Con aditivos | HEPES |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Cantidad | 500 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000. |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
| Descripción | Sin L-glutamina |