Learn More
Cytiva Medio de Dulbecco modificado de Iscove (IMDM) HyClone™
Product Code. 10186223
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 ml
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina, HEPES
HEPES
Unit Size:
1000 ml
500 ML
500 ml
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Con aditivos Unit Size
10186223 6 x 500 mL Glutamina, HEPES paquete de 6
10386852 1000 ml Glutamina, HEPES 1000 ml
10275212 500 mL HEPES 500 ml
10143012 500 mL Glutamina, HEPES 500 ML
10444102 1000 ml HEPES 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10186223 Supplier Cytiva Supplier No. SH30228.FS
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de brioproducción con el medio modificado de Iscove (IMDM) HyClone™, fabricado según los procesos certificados por la ISO 9001:2000.
  • Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
  • Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
  • Fabricado median
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio modificado de IMDM con L-glutamina, HEPES
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, HEPES
Sin aditivos Sin alfa;-tioglicerol
Cantidad 6 x 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción Con L-glutamina, con HEPES, sin alfa-tioglicerol