Learn More
Cytiva Suero de ternero irradiado HyClone™ de origen estadounidense
Descripción
- La edad del animal en el momento de la extracción oscila entre 16 y 24 semanas.
- Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
- Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
- Obtenido en EE.UU. con trazabilidad completa de nuevo al origen
- Alternativa rentable al SFB
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities |
| Color | Amber |
| Contenido y almacenamiento | Store at or Below -10°C |
| Especie | Bovine |
| Age | De 16 a 24 semanas |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Frozen |
| Formato | Bottle |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero, Sera, Serum |
| Cantidad | 100 mL |
| Mostrar más |