Learn More
Cytiva Suero de ternero recién nacido con suplemento de hierro HyClone™, de origen neozelandés
Código de producto. 16675785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Irradiada
Irradiado (de 30 a 40 kGy)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
16675785 1000 mL Irradiado (de 30 a 40 kGy) 1 litro
16655785 100 mL Irradiada 100 ml
16665785 500 mL Irradiado (de 30 a 40 kGy) 500 ml
11572830 - Ninguno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16675785 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30626.03IR3040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Contiene de tres a cuatro veces más cantidad de hierro y transferrina disponibles que el SFB o el suero equino.
  • Cuidadosamente recogido, procesado y filtrado en Nueva Zelanda para garantizar la seguridad frente a las enfermedades de la especie bovina
  • Contiene de tres a cuatro veces más cantidad de hierro y transferrina disponibles que el SFB o el suero equino.
  • Extraído de animales que normalmente tienen menos de 10 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Age < 10 días
País de origen Nueva Zelanda
Tipo de producto Suero de ternero recién nacido
Cantidad 1000 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Sustancias contaminantes Irradiado (de 30 a 40 kGy)
Con suplemento de hierro Sí
Línea de productos HyClone