Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero recién nacido con suplemento de hierro HyClone™, origen neozelandés
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Otros ensayos | Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG |
| Tampón | Lactosa deshidrogenasa |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
| País de origen | Nueva Zelanda |
| Formulario | Líquido |
| Aditivo | Fosfatasa alcalina |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero |
| Cantidad | 1000 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?