Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero recién nacido con suplemento de hierro HyClone™, origen neozelandés
Código de producto. 12320043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12320043 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12320043 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30626.02HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aumenta el crecimiento de los cultivos celulares, contiene tres o cuatro veces más hierro y transferrina disponibles que el suero fetal bovino o equino
  • Pruebas de niveles de endotoxinas y hemoglobina
  • Los estudios de promoción del crecimiento han demostrado diversas aplicaciones del producto
  • Suele superar a FBS en muchas aplicaciones
  • Obtenido de animales que normalmente tienen menos de 10 días de edad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGTP), transaminasa glutámica oxaloacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, urea, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, glucosa, pH, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación e IgG
Age < 10 días
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Congelado
Tipo de producto Suero bovino de ternero recién nacido
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Sustancias contaminantes Suplemento de hierro, inactivado por calor
Probado para Anticuerpo fluorescente, virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus sincitial respiratorio bovino, virus de la diarrea viral bovina, rabia, reovirus, agentes citopatogénicos (por ejemplo, IBR) y agentes de hemadsorción (por ejemplo, PI3)
Inactivado por calor Sí
Línea de productos HyClone