Learn More
Cytiva Suero de ternera suplementado con hierro HyClone™, origen estadounidense
Código de producto. 11551831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
1000 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado con radiación gamma
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Irradiado, de 30 a 45 dosis
Ninguno
Unit Size:
1 litro
100 ml
1000 ml
500 ML
500 ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Sustancias contaminantes Unit Size
11551831 500 ml Ninguno 500 ML
16201092 500 ml Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
12349812 500 ml Irradiado con radiación gamma 500 ml
16221092 1000 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 1 litro
10761454 100 mL Ninguno 100 ml
16231092 1000 mL Irradiado, de 30 a 45 dosis 1000 ml
12319812 100 mL Inactivado por calor 100 ml
15715533 1000 mL Inactivado por calor 1000 ml
12339812 500 ml Inactivado por calor 500 ml
12839447 1000 mL Irradiado con radiación gamma 1 litro
10339953 1000 mL Ninguno 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11551831 Supplier Cytiva Supplier No. SH30072.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
This item is not returnable. View return policy
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF). Contiene hierro adicional para elevar la transferrina sérica a niveles fisiológicos.
El suero de ternera con suplementos de hierro HyClone de origen estadounidense se recoge mediante venopunción de los terneros de engorde alimentados con fórmula, que producen niveles excepcionalmente altos de transferrina. Este suero está suplementado cuidadosamente con hierro para llevar los niveles de transferrina hasta niveles fisiológicos. Tras la suplementación, el suero contiene de tres a cuatro veces más cantidad de hierro y transferrina disponibles que el suero bovino fetal (SBF) o el suero equino.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Otros ensayos Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Color Amber
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C.
Descripción Suero de ternera (EE. UU.), suplementado con hierro
Especie Bovine
Age 16 to 24 Weeks
País de origen United States
Formulario Frozen
Formato Bottle
Aditivo Iron
Tipo de producto Suero bovino de ternero, Sera, Serum
Cantidad 500 ml
Serum Treatment Iron-fortified
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Ninguno
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV , BVDV, Agentes citopatógenos, Agentes hemadsorbentes, Virus de la rabia, Reovirus, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Volumen (métrico) 500 mL
Concentración de endotoxinas ≤10 EU/mL
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤30 mg/dL
Con suplemento de hierro Sí
Línea de productos HyClone
Condiciones de envío Frozen