Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero con suplemento de hierro HyClone™, de origen estadounidense
Código de producto. 16695735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16695735 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 16695735 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30072.04IRBI35
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Contiene hierro adicional que aumenta los niveles de la transferrina sérica a niveles fisiológicos.
  • Complementado con hierro y factores que promueven el crecimiento
  • Edad del animal en el momento de la extracción de aproximadamente 16-24 semanas
  • Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Obtenido en EE.UU. con trazabilidad completa de nuevo al origen
  • Alternativa rentable al SFB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
País de origen Estados Unidos
Cantidad 1000 mL
Sustancias contaminantes Irradiada
Concentración de endotoxinas < 10 UE/ml
Para utilizar con (aplicación) Contribuye al crecimiento del cultivo celular
Con suplemento de hierro Sí