Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum (New Zealand)
Código de producto. 17226946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Irradiada
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
17226946 1000 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 1 litro
16605765 1000 mL Ninguno 1 litro
16615765 1000 mL Irradiada 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17226946 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30414.03IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una alternativa rentable al suero fetal bovino (SBF)
  • Obtenido en Nueva Zelanda con trazabilidad completa de nuevo al origen
  • La edad del animal en el momento de la extracción es inferior a 10 días.
  • Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
  • Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Con suplemento de hierro
  • Cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad y la consistencia entre frascos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa e IgG
Contenido y almacenamiento Almacenar a -10 °C o menos.
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero bovino de ternero
Cantidad 1000 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Sustancias contaminantes Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Probado para Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus
Concentración de endotoxinas ≤ 25 EU/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
Con suplemento de hierro Sí
Línea de productos HyClone
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Sí