Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, EMEA Tested
Código de producto. 16615775
Cambiar vista
Click to view available options
Sustancias contaminantes:
Irradiada
Sin irradiación
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
16615775 Sin irradiación 1 litro
11987328 Irradiada 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16615775 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30534.04NI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
  • Contiene de tres a cuatro veces más cantidad de hierro y transferrina disponibles que el SFB o el suero equino.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Age De 16 a 22 semanas
Tipo de producto Suero bovino de ternero
Cantidad 1000 mL
Sterilization Method Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Sustancias contaminantes Sin irradiación
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Con suplemento de hierro Sí
Línea de productos HyClone
Métodos de prueba Pruebas de conformidad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)