Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, EMEA Tested
Descrizione
- Contiene de tres a cuatro veces más cantidad de hierro y transferrina disponibles que el SFB o el suero equino.
Specifica
Specifica
| Age | De 16 a 22 semanas |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero |
| Sterilization Method | Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm |
| Sustancias contaminantes | Irradiada |
| Concentración de endotoxinas | ≤10 UE/ml |
| Concentración de hemoglobina | ≤10 mg/dl |
| Con suplemento de hierro | Sí |
| Línea de productos | HyClone |
| Métodos de prueba | Pruebas de conformidad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?