Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, EMEA Tested
Código de producto. 11987328
Cambiar vista
Click to view available options
Sustancias contaminantes:
Irradiada
Sin irradiación
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sustancias contaminantes unitSize
11987328 Irradiada 1 litro
16615775 Sin irradiación 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11987328 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30534.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
  • Contiene de tres a cuatro veces más cantidad de hierro y transferrina disponibles que el SFB o el suero equino.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Age De 16 a 22 semanas
Tipo de producto Suero bovino de ternero
Sterilization Method Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm
Sustancias contaminantes Irradiada
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Con suplemento de hierro
Línea de productos HyClone
Métodos de prueba Pruebas de conformidad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.