Learn More
Cytiva Medio de IMDM HyClone™, polvo
Código de producto. 11918075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 de 5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11918075 2 de 5 L paquete de 2
1 options
Código de producto. 11918075 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30005.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto IMDM con L-glutamina, HEPES, sin alfa-tioglicerol
Sterilization Method No estériles
Con aditivos Glutamina, HEPES
Sin aditivos Sin alfa;-tioglicerol
Cantidad 2 de 5 L
Certificaciones/conformidad cGMP e ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad
Descripción IMDM con L-glutamina, HEPES, sin alfa-tioglicerol;