Learn More
Agua de calidad WFI (agua para inyectables) HyClone™ HyPure, especificaciones de la USP, Cytiva
Descripción
- Se somete a una amplia purificación para cumplir o superar las estrictas especificaciones de la Farmacopea de Estados Unidos (USP)
- El agua WFI (para inyectables) se produce en instalaciones con certificación ISO 9001 para garantizar un producto de alta calidad
- Los resultados reales de la prueba en un certificado de análisis no se toman de muestras del sistema, sino que deben ser muestras empaquetadas reales del lote dado
- Destinado a un uso posterior de fabricación o investigación
- No apto para uso diagnóstico o terapéutico
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Manufactured in an ISO9001 Certified Facility |
| Envase | Frasco |
| Filtrado | Filtro estéril de 0,1 µm |
| Cantidad | 1 L |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | HyClone |