Learn More
Agua de calidad WFI (agua para inyectables) HyClone™ HyPure, especificaciones de la EP, Cytiva
Código de producto. 16092042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 L
200 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
200 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16092042 20 L 20 litros
16022052 200 L 200 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16092042 Proveedor HyClone products Cytiva N.º de proveedor CH30154.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Admite procesos de bioproducción y crecimiento de cultivo celular
  • Se somete a una amplia purificación para cumplir o superar las estrictas especificaciones de la Farmacopea de Estados Unidos (USP)
  • El agua WFI (para inyectables) se produce en instalaciones con certificación ISO 9001 para garantizar un producto de alta calidad
  • Los resultados reales de la prueba en un certificado de análisis no se toman de muestras del sistema, sino que deben ser muestras empaquetadas reales del lote dado
  • Destinado a un uso posterior de fabricación o investigación
  • No apto para uso diagnóstico o terapéutico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Manufactured in an ISO9001 Certified Facility
Envase Bolsa de un solo uso
Filtrado Filtro estéril de 0,1 µm
Cantidad 20 L
Forma física Líquido
Línea de productos HyClone