Learn More
Cytiva Agua de calidad WFI (agua para inyectables) HyClone HyPure
Código de producto. 17622085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
6 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 litros
500 ml
6 litros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17622085 100 mL 100 ml
17632085 500 mL 500 ml
17642085 1000 mL 1 litro
17817697 2000 mL 2 litros
17652085 6 x 1000 mL 6 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17622085 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH31191.01
 Artículo restringido
En stock
Potencie el crecimiento de sus cultivos celulares y los procesos de bioproducción con agua de calidad WFI (agua para inyectables).
  • Potencie el crecimiento de sus cultivos celulares y los procesos de bioproducción con agua de calidad WFI (agua para inyectables).
    • Cumple las estrictas especificaciones de USP.
    • Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001.
    • Certificado de análisis específico de lote para cada lote de agua producida.
    • Destinado a un uso posterior de fabricación o investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico.
  • El agua de calidad WFI HyClone HyPure se somete a una amplia purificación para cumplir o superar las estrictas especificaciones de la Farmacopea de Estados Unidos (USP). El agua WFI (agua para inyectables) se produce en instalaciones con certificación ISO 9001 para garantizar un producto de alta calidad.
  • El agua de calidad WFI HyPure cumple con los siguientes criterios:
    • Debe producirse a partir de un sistema de purificación de agua validado que cumpla o supere los requisitos actuales de USP para agua de calidad WFI HyPure.
    • Debe contar con un sistema de monitorización de aseguramiento de la calidad que garantice el cumplimiento continuo e incorpore límites de prueba y acción del sistema.
    • Debe cumplir con todos los criterios de aceptación de sustancias químicas, pureza y otros, tal como se describe en la USP actual, tanto para el sistema como para el agua envasada.
    • Debe incluir un certificado de análisis específico de lote para cada lote de agua producida, enumerando tanto los criterios de aceptación como los resultados reales de las pruebas.
    • Los resultados reales de la prueba en un certificado de análisis no se toman de muestras del sistema, sino que deben ser muestras empaquetadas reales del lote dado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad Estéril con filtro
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido