Learn More
Cytiva Medios en polvo HyClone™ HyCell TransFx-H
Código de producto. 17215896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17215896 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 17215896 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30944.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    385.00€ / 5 litros
    Ahorro 165.00€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Medio de cultivo celular sin componentes derivados de animales (ADCF), sin hidrolizados y compatible con la normativa
La versatilidad de este medio permite una rápida adaptación y admite una transfección excepcional, una alta densidad celular viable y una alta productividad en una gran variedad de líneas celulares 293 de riñón embrionario humano (HEK).
HyCell TransFx-H está disponible en formatos líquidos y en polvo en envases fáciles de usar.
  • Formulación sin hidrolizados y ADCF
  • Propicia una alta eficiencia de transfección
  • Diseñados para una alta producción de células y de proteínas recombinantes
  • Permite adaptación directa o secuencial
  • Diseñado para aplicaciones de producción y transfección desde micro hasta gran escala
  • Fabricado con componentes trazables de acuerdo con las directrices de las buenas prácticas de fabricación actuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Sin aditivos Sin glutamina, Sin poloxámero 188
Cantidad 5 L
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad