Learn More
Cytiva Medios en polvo HyClone™ HyCell TransFx-C
Código de producto. 17205896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17205896 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 17205896 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30942.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    278.18€ / 5 litros
    Ahorro 72.82€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Medio de cultivo celular sin componentes derivados de animales (ADCF), sin hidrolizados y compatible con la normativa
La versatilidad de este medio permite una rápida adaptación y admite una transfección excepcional, una alta densidad celular viable y una alta productividad en una gran variedad de líneas celulares de ovario de hámster chino (CHO).
HyCell TransFx-C está disponible en formatos líquidos y en polvo en envases fáciles de usar.
  • Formulación ADCF y sin hidrolizados
  • Propicia una alta eficiencia de transfección
  • Diseñados para una alta producción de células y de proteínas recombinantes
  • Permite adaptación directa o secuencial
  • Diseñado para aplicaciones de producción y transfección desde micro hasta gran escala
  • Fabricado con componentes trazables de acuerdo con las directrices de las buenas prácticas de fabricación actuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Sin aditivos Sin glutamina, Sin poloxámero 188
Cantidad 5 L
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad